Tlačiť
Methyl-3,5-difluorobenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3,5-difluorobenzoate
L17171.06 L17171.14
L17171.06EA 69.39 EUR
L17171.06 L17171.14
Methyl-3,5-difluorobenzoate ≥98%
Methyl-3,5-difluorobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 216393-55-4 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Refractive Index: 1.4740
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318160
Číslo CAS: 216393-55-4