Zinc trifluoromethanesulphonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L15969.06
L15969.14
L15969.06EA
59.77
EUR
L15969.06
L15969.14
Zinc trifluoromethanesulphonate ≥98%
Zinc trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 54010-75-2
Molecular Formula: C2F6O6S2Zn
Formula Weight: 363.51
Melting Point:
Vzorec:
C₂F₆O₆S₂Zn Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013229 Číslo CAS: 54010-75-2 EINECS: 258-922-6 OSN: 3261 ADR: 8,III |