D-(-)-Quinic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 77-95-2
Molecular Formula: C7H12O6
Formula Weight: 192.17
Odour: Odourless
Melting Point: 162-167°
Beilstein Reference: 2212412
Merck Reference: 14,8059
Optical Rotation: -44° (c=20 in water)
MDL No.: MFCD00003864
Vzorec:
C₇H₁₂O₆ Teplota tavenia: 162…167 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003864 Číslo CAS: 77-95-2 EINECS: 201-072-8 Merck Index: 14,8059 |