Tlačiť
Methyl-3-bromopropionate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 3-bromopropanoate
L14127.14 L14127.22
L14127.14EA 94.67 EUR
L14127.14 L14127.22
Methyl-3-bromopropionate ≥97%
Methyl-3-bromopropionate
Purity: 97% CAS No.: 3395-91-3 Molecular Formula: Br(CH2)2CO2CH3 Formula Weight: 167.01 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4580 Boiling Point: 58-60°/12mm Beilstein Reference: 1742949 MDL No.: MFCD00000250
Vzorec: C₄H₇BrO₂
Teplota varu: 58…60 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,530
Teplota vzplanutia: 75 °C (167 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000250
Číslo CAS: 3395-91-3
EINECS: 222-247-5