L-α-Aminoadipic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L13924.03
L13924.06
L13924.03EA
113.12
EUR
L13924.03
L13924.06
L-α-Aminoadipic acid 98%
L-α-Aminoadipic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1118-90-7
Molecular Formula: C6H11NO4
Formula Weight: 161.16
Melting Point: ca 206° dec.
Beilstein Reference: 1724348
Vzorec:
C₆H₁₁NO₄ Teplota tavenia: ∼ 206 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002636 Číslo CAS: 1118-90-7 |