DL-α-Aminoadipic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L12717.03
L12717.06
L12717.03EA
84.64
EUR
L12717.03
L12717.06
DL-α-Aminoadipic acid 98%
DL-α-Aminoadipic acid
Purity: 98%
CAS No.: 542-32-5
Molecular Formula: C6H11NO4
Formula Weight: 161.16
Melting Point: 196-198°
Beilstein Reference: 1773077
Merck Reference: 14,416
MDL No.: MFCD00063119
Vzorec:
C₆H₁₁NO₄ Teplota tavenia: 196…198 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00063119 Číslo CAS: 542-32-5 EINECS: 208-809-2 Merck Index: 14,416 |