Tlačiť
1-Benzhydrylpiperazine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L11530.14 L11530.22
L11530.14EA 34.42 EUR
L11530.14 L11530.22
1-Benzhydrylpiperazine ≥97%
1-Benzhydrylpiperazine
Purity: 97% CAS No.: 841-77-0 Molecular Formula: C17H20N2 Formula Weight: 252.36 Melting Point: 91-92° Beilstein Reference: 222773
Vzorec: C₁₇H₂₀N₂
Teplota tavenia: 91…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038379
Číslo CAS: 841-77-0
EINECS: 212-667-7