Tantalum(V) ethanolate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Tantalum(V) ethoxide
L10288.06
L10288.14
L10288.06EA
134.38
EUR
L10288.06
L10288.14
Tantalum(V) ethanolate ≥99%
Tantalum(V) ethanolate
Purity: 99+%
CAS No.: 6074-84-6
Molecular Formula: C10H25O5Ta
Formula Weight: 406.25
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point: 18-19°
Boiling Point: 145°/0.1mm
Beilstein Reference: 3678999
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00049785
Vzorec:
C₁₀H₂₅O₅Ta Teplota varu: 145 °C (0,1 mmHg) Teplota tavenia: 18…19 °C Hustota: 1,566 Teplota vzplanutia: 30 °C (86 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049785 Číslo CAS: 6074-84-6 EINECS: 228-010-2 ADR: 3,III |