Tlačiť
4-Nitrophthalic anhydride tech. 90%, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Nitroisobenzofuran-1,3-dione
L08020.06 L08020.14
L08020.06EA 79.31 EUR
L08020.06 L08020.14
4-Nitrophthalic anhydride tech. 90%, Technical Grade
4-Nitrophthalic anhydride
Purity: 90% CAS No.: 5466-84-2 Molecular Formula: C8H3NO5 Formula Weight: 193.11 Melting Point: 116-121° Beilstein Reference: 179682
Vzorec: C₈H₃NO₅
Mw: 193.12
Teplota tavenia: 116…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005922
Číslo CAS: 5466-84-2
EINECS: 226-776-2