Tlačiť
Methyl-5-amino-2-furoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L05958.03 L05958.06
L05958.03EA 132.37 EUR
L05958.03 L05958.06
Methyl-5-amino-2-furoate 98%
Methyl-5-amino-2-furoate
Purity: 98% CAS No.: 22600-30-2 Molecular Formula: C6H7NO3 Formula Weight: 141.13 Melting Point: 131-135° Beilstein Reference: 1365799
Vzorec: C₆H₇NO₃
Teplota tavenia: 131…135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051661
Číslo CAS: 22600-30-2