Chloro(methyl)(diphenyl)silane ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 144-79-6
Molecular Formula: C13H13ClSi
Formula Weight: 232.79
Flash Point: 141°(285°F)
Refractive Index: 1.5740
Odour: Irritating
Boiling Point: 294-295°
Beilstein Reference: 2937445
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00000498
Vzorec:
C₁₃H₁₃ClSi Teplota varu: 294…295 °C Hustota: 1,104 Teplota vzplanutia: 141 °C (285 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000498 Číslo CAS: 144-79-6 EINECS: 205-639-0 OSN: 2987 ADR: 8,II |