Tlačiť
Chloro(methyl)(diphenyl)silane ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L04162.09 L04162.18
L04162.09EA 50.54 EUR
L04162.09 L04162.18
Chloro(methyl)(diphenyl)silane ≥97%
Chloro(methyl)(diphenyl)silane
Purity: 97% CAS No.: 144-79-6 Molecular Formula: C13H13ClSi Formula Weight: 232.79 Flash Point: 141°(285°F) Refractive Index: 1.5740 Odour: Irritating Boiling Point: 294-295° Beilstein Reference: 2937445 UN No.: 2987 MDL No.: MFCD00000498
Vzorec: C₁₃H₁₃ClSi
Teplota varu: 294…295 °C
Hustota: 1,104
Teplota vzplanutia: 141 °C (285 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000498
Číslo CAS: 144-79-6
EINECS: 205-639-0
OSN: 2987
ADR: 8,II