Tlačiť
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)ethanamine, 2-(4-Methyl-piperazin-1-yl)-ethylamine
H52371.MD H52371.03 H52371.06
H52371.MDEA 88.92 EUR
H52371.MD H52371.03 H52371.06
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine ≥97%
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine
Purity: 97+% CAS No.: 934-98-5 Molecular Formula: C7H17N3 Formula Weight: 143.43 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD03701701
Vzorec: C₇H₁₇N₃
Mw: 143.23
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03701701
Číslo CAS: 934-98-5
EINECS: 213-296-3
ADR: 8 III