Tlačiť
5-Bromo-2-formylpyridine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 5-Bromopicolinaldehyde, 5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
H50154.03 H50154.06
H50154.03EA 99.88 EUR
H50154.03 H50154.06
5-Bromo-2-formylpyridine ≥99%
5-Bromo-2-formylpyridine
Purity: 99% CAS No.: 31181-90-5 Molecular Formula: C6H4BrNO Formula Weight: 186.01 Melting Point: 94-96° MDL No.: MFCD04112535
Vzorec: C₆H₄BrNO
Teplota tavenia: 94…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04112535
Číslo CAS: 31181-90-5