Tlačiť
2-Chloro-4-formylpyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50098.03 H50098.06
H50098.03EA 217.81 EUR
H50098.03 H50098.06
2-Chloro-4-formylpyridine ≥97%
2-Chloro-4-formylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 101066-61-9 Molecular Formula: C6H4ClNO Formula Weight: 141.56 Melting Point: 46-49° MDL No.: MFCD06651557
Vzorec: C₆H₄ClNO
Teplota tavenia: 46…49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06651557
Číslo CAS: 101066-61-9