Tlačiť
3-Formyl-2-methoxypyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methoxynicotinaldehyde, 2-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-Methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde
H50087.03 H50087.06
H50087.03EA 102.29 EUR
H50087.03 H50087.06
3-Formyl-2-methoxypyridine ≥97%
3-Formyl-2-methoxypyridine
Purity: 97% CAS No.: 71255-09-9 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 MDL No.: MFCD04115112
Vzorec: C₇H₇NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115112
Číslo CAS: 71255-09-9