Tlačiť
2-Formyl-6-methoxypyridine 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Methoxypicolinaldehyde, 6-Methoxypyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methoxypyridine-2-carbaldehyde
H34432.03 H34432.06
H34432.03EA 84.24 EUR
H34432.03 H34432.06
2-Formyl-6-methoxypyridine 96%
2-Formyl-6-methoxypyridine
Purity: 96% CAS No.: 54221-96-4 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Refractive Index: 1.5310
Vzorec: C₇H₇NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05664030
Číslo CAS: 54221-96-4