5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H32756.03
H32756.06
H32756.03EA
72.6
EUR
H32756.03
H32756.06
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile ≥97%
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 50594-78-0
Molecular Formula: C7H3FN2O2
Formula Weight: 166.11
Melting Point: 101-105°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01632196
Vzorec:
C₇H₃FN₂O₂ Teplota tavenia: 101…105 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01632196 Číslo CAS: 50594-78-0 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |