Tlačiť
5-Bromo-2-isopropoxypyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32564.03 H32564.06
H32564.03EA 119.53 EUR
H32564.03 H32564.06
5-Bromo-2-isopropoxypyridine ≥97%
5-Bromo-2-isopropoxypyridine
Purity: 97% CAS No.: 870521-31-6 Molecular Formula: C8H10BrNO Formula Weight: 216.08 Refractive Index: 1.5305
Vzorec: C₈H₁₀BrNO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368869
Číslo CAS: 870521-31-6