Methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Methyl 3-bromo-5-fluorobenzoate
H32262.03
H32262.06
H32262.03EA
109.11
EUR
H32262.03
H32262.06
Methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate ≥98%
Methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 334792-52-8
Molecular Formula: C8H6BrFO2
Formula Weight: 233.04
Refractive Index: 1.5345
Vzorec:
C₈H₆BrFO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD07780735 Číslo CAS: 334792-52-8 |