Tlačiť
Methyl-3-bromo-4-hydroxybenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate
H30222.09 H30222.18
H30222.09EA 62.89 EUR
H30222.09 H30222.18
Methyl-3-bromo-4-hydroxybenzoate ≥98%
Methyl-3-bromo-4-hydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 29415-97-2 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 Melting Point: 108-110° MDL No.: MFCD06203850
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Mw: 231.05
Teplota tavenia: 108…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06203850
Číslo CAS: 29415-97-2