Tlačiť
1-Butyl-4-methylpyridiniumhexafluorophosphate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Butyl-4-methylpyridinium Hexafluorophosphate
H27355.06 H27355.18
H27355.06EA 116.16 EUR
H27355.06 H27355.18
1-Butyl-4-methylpyridiniumhexafluorophosphate ≥99%
1-Butyl-4-methylpyridiniumhexafluorophosphate
Purity: 99% CAS No.: 401788-99-6 Molecular Formula: C10H16F6NP Formula Weight: 295.22 Melting Point: 45° MDL No.: MFCD03095438
Vzorec: C₁₀H₁₆F₆NP
Mw: 295.21
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095438
Číslo CAS: 401788-99-6