Lithium-bis(trifluormethansulfonyl)imid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H27307.18
H27307.09
H27307.18EA
320.9
EUR
H27307.18
H27307.09
Lithium-bis(trifluormethansulfonyl)imid ≥98%
Lithium-bis(trifluormethansulfonyl)imid
Purity: 98+%
CAS No.: 90076-65-6
Molecular Formula: C2F6LiNO4S2
Formula Weight: 287.08
Melting Point: 234-238°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00210017
Vzorec:
C₂F₆LiNO₄S₂ Teplota tavenia: 234…238 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00210017 Číslo CAS: 90076-65-6 EINECS: 415-300-0 OSN: 2923 ADR: 8,II |