Tlačiť
1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Butyl-4-methylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
H27100.06 H27100.18
H27100.06EA 106.55 EUR
H27100.06 H27100.18
1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborate ≥99%
1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborate
Purity: 99% CAS No.: 343952-33-0 Molecular Formula: C10H16BF4N Formula Weight: 237.06 Refractive Index: 1.4
Vzorec: C₁₀H₁₆BF₄N
Mw: 237.05
Hustota: 1.2
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095460
Číslo CAS: 343952-33-0