Tlačiť
1-Butyl-3-methylpyridiniumtetrafluoroborate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Butyl-3-methylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
H26983.18 H26983.06
H26983.18EA 305.23 EUR
H26983.18 H26983.06
1-Butyl-3-methylpyridiniumtetrafluoroborate ≥99%
1-Butyl-3-methylpyridiniumtetrafluoroborate
Purity: 99% CAS No.: 597581-48-1 Molecular Formula: C10H16BF4N Formula Weight: 237.06 MDL No.: MFCD08458499
Vzorec: C₁₀H₁₆BF₄N
Mw: 237.05
Hustota: 1.204
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458499
Číslo CAS: 597581-48-1