1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-(4-Methylpiperazino)aniline, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
H26684.03
H26684.06
H26684.03EA
195.47
EUR
H26684.03
H26684.06
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine ≥97%
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine
Purity: 97%
CAS No.: 16153-81-4
Molecular Formula: C11H17N3
Formula Weight: 191.27
Melting Point: 89-94°
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00172703
Vzorec:
C₁₁H₁₇N₃ Mw: 191.28 Teplota tavenia: 89…94 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00172703 Číslo CAS: 16153-81-4 EINECS: None OSN: 3263 ADR: 8 III |