Tlačiť
Methyl-2,6-dichlorobenzoate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methyl 2,6-dichlorobenzoate
B24912.03 B24912.06 B24912.14
B24912.03EA 33.97 EUR
B24912.03 B24912.06 B24912.14
Methyl-2,6-dichlorobenzoate 97%
Methyl-2,6-dichlorobenzoate
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₂
Mw: 205.04
Číslo MDL: MFCD01313701
Číslo CAS: 14920-87-7