2-Aminoterephthalic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24441.06
B24441.14
B24441.22
B24441.06EA
43.32
EUR
B24441.06
B24441.14
B24441.22
2-Aminoterephthalic acid 99%
2-Aminoterephthalic acid
Purity: 99%
CAS No.: 10312-55-7
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Odour: Odourless
Melting Point:
Vzorec:
C₈H₇NO₄ Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134536 Číslo CAS: 10312-55-7 |