Dichloro(methyl)(phenyl)silane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Methylphenyldichlorosilane
B23999.14
B23999.22
B23999.36
B23999.14EA
38.03
EUR
B23999.14
B23999.22
B23999.36
Dichloro(methyl)(phenyl)silane ≥98%
Dichloro(methyl)(phenyl)silane
Purity: 98%
CAS No.: 149-74-6
Molecular Formula: C7H8Cl2Si
Formula Weight: 191.13
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5190
Odour: Acrid
Boiling Point: 205-206°
Beilstein Reference: 970975
UN No.: 2437
MDL No.: MFCD00000490
Vzorec:
C₇H₈Cl₂Si Teplota varu: 205…206 °C Hustota: 1,173 Teplota vzplanutia: 82 °C (179 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000490 Číslo CAS: 149-74-6 EINECS: 205-746-2 OSN: 2437 ADR: 8,II |