Tlačiť
Methyl-2,5-dichlorobenzoate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methyl 2,5-dichlorobenzoate
B22489.09 B22489.18
B22489.09EA 69.3 EUR
B22489.09 B22489.18
Methyl-2,5-dichlorobenzoate ≥99%
Methyl-2,5-dichlorobenzoate
Purity: 99% CAS No.: 2905-69-3 Molecular Formula: C8H6Cl2O2 Formula Weight: 205.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-40° Beilstein Reference: 2251582 MDL No.: MFCD00000606
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₂
Mw: 205.04
Teplota tavenia: 37…40 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000606
Číslo CAS: 2905-69-3
EINECS: 220-815-7