DL-Tropic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B22040.09
B22040.18
B22040.09EA
42.92
EUR
B22040.09
B22040.18
DL-Tropic acid ≥98%
DL-Tropic acid
Purity: 98%
CAS No.: 552-63-6
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 117-119°
Beilstein Reference: 2209199
Merck Reference: 14,9779
MDL No.: MFCD00004255
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ Teplota tavenia: 117…119 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004255 Číslo CAS: 529-64-6 EINECS: 209-020-6 Merck Index: 14,9779 |