Tlačiť
Rubidium tetrafluoroborate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20817.06 B20817.14
B20817.06EA 105.5 EUR
B20817.06 B20817.14
Rubidium tetrafluoroborate ≥98%
Rubidium tetrafluoroborate
Purity: 98% CAS No.: 18909-68-7 Molecular Formula: BF4Rb Formula Weight: 172.27 MDL No.: MFCD00083071
Vzorec: BF₄Rb
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00083071
Číslo CAS: 18909-68-7
EINECS: 242-660-4