Methyl 5-bromo-2-furoate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
5-Bromo-2-furoic acid methyll ester, 5-Bromo-2-furancarboxylic acid methyll ester, Methyl 5-Bromo-2-furancarboxylate, Methyl 5-Bromo-2-furoate, Methyl 5-bromofuran-2-carboxylate
B20524.06
B20524.03
B20524.14
B20524.06EA
120.74
EUR
B20524.06
B20524.03
B20524.14
Methyl 5-bromo-2-furoate ≥97%
Methyl-5-bromo-2-furoate
Purity: 97%
CAS No.: 2527-99-3
Molecular Formula: C6H5BrO3
Formula Weight: 205.01
Melting Point: 62-65°
MDL No.: MFCD00092313
Vzorec:
C₆H₅BrO₃ Teplota tavenia: 62…65 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00092313 Číslo CAS: 2527-99-3 |