Copper(II) trifluoromethanesulphonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B20253.06
B20253.14
B20253.22
B20253.06EA
112.72
EUR
B20253.06
B20253.14
B20253.22
Copper(II) trifluoromethanesulphonate ≥98%
Copper(II) trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 34946-82-2
Molecular Formula: Cu(CF3SO3)2
Formula Weight: 361.68
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 4028198
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00077492
Vzorec:
C₂CuF₆O₆S₂ Teplota tavenia: Dec. Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00077492 Číslo CAS: 34946-82-2 EINECS: 252-300-8 OSN: 3261 ADR: 8,III |