TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid) ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
A17754.14
A17754.22
A17754.14EA
57.36
EUR
A17754.14
A17754.22
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid) ≥99%
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid)
Purity: 99%
CAS No.: 29915-38-6
Molecular Formula: (HOCH2)3CNH(CH2)3SO3H
Formula Weight: 243.28
Melting Point: 239-241° dec.
MDL No.: MFCD00007538
Vzorec:
C₇H₁₇NO₆S Mw: 243.28 Teplota tavenia: 239…241 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007538 Číslo CAS: 29915-38-6 EINECS: 249-954-1 |