Magnesium trifluoromethanesulphonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A17591.06
A17591.14
A17591.06EA
47.73
EUR
A17591.06
A17591.14
Magnesium trifluoromethanesulphonate ≥98%
Magnesium trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 60871-83-2
Molecular Formula: C2F6MgO6S2
Formula Weight: 322.43
Melting Point:
Vzorec:
C₂F₆MgO₆S₂ Teplota tavenia: >310 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042601 Číslo CAS: 60871-83-2 OSN: 1759 ADR: 8,III |