Tlačiť
Brij® 35
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15809.30 A15809.0B A15809.0I
A15809.30EA 39.67 EUR
A15809.30 A15809.0B A15809.0I
Brij® 35
Brij® 35
CAS No.: 9002-92-0 Molecular Formula: C58H118O24 Formula Weight: 1199.57 Physical Form: Waxy solid Appearance: White Melting Point: ca 35-40° MDL No.: MFCD00080891
For use in Stein-Moore chromatography
Vzorec: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Teplota tavenia: ∼ 35…40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00080891
Číslo CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6