Tlačiť
Pyridinium-p-toluenesulphonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15708.14 A15708.22 A15708.36
A15708.14EA 116.33 EUR
A15708.14 A15708.22 A15708.36
Pyridinium-p-toluenesulphonate ≥98%
Pyridinium-p-toluenesulphonate
Purity: 98+% CAS No.: 24057-28-1 Molecular Formula: C12H13NO3S Formula Weight: 251.31 Melting Point: 116-120° Beilstein Reference: 3764305
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₃S
Teplota tavenia: 116…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013108
Číslo CAS: 24057-28-1
EINECS: 246-002-7