Pyridinium-p-toluenesulphonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15708.14
A15708.22
A15708.36
A15708.14EA
116.33
EUR
A15708.14
A15708.22
A15708.36
Pyridinium-p-toluenesulphonate ≥98%
Pyridinium-p-toluenesulphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 24057-28-1
Molecular Formula: C12H13NO3S
Formula Weight: 251.31
Melting Point: 116-120°
Beilstein Reference: 3764305
Vzorec:
C₁₂H₁₃NO₃S Teplota tavenia: 116…120 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013108 Číslo CAS: 24057-28-1 EINECS: 246-002-7 |