Tlačiť
Ethyl vinyl ether ≥99% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with N,N-diethylaniline
A15691.0F A15691.AK A15691.AP
A15691.0FEA 215 EUR
A15691.0F A15691.AK A15691.AP
Ethyl vinyl ether ≥99% stabilised
Ethyl vinyl ether
Stabilized
Purity: 99% CAS No.: 109-92-2 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -45°(-49°F) Refractive Index: 1.3765 Odour: Ether-like Melting Point: -115° Boiling Point: 33-34° Beilstein Reference: 605351 UN No.: 1302 MDL No.: MFCD00009248
Vzorec: C₄H₈O
Teplota varu: 33…34 °C
Teplota tavenia: –115 °C
Hustota: 0,754
Teplota vzplanutia: –45 °C (–49 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009248
Číslo CAS: 109-92-2
EINECS: 203-718-4
OSN: 1302
ADR: 3,I