Pyridinium tribromide tech. 90%, technická kvalita
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15684.14
A15684.22
A15684.36
A15684.14EA
60.17
EUR
A15684.14
A15684.22
A15684.36
Pyridinium tribromide tech. 90%, technická kvalita
Pyridinium tribromide
Purity: 90%
CAS No.: 39416-48-3
Molecular Formula: C5H5N.HBr3
Formula Weight: 319.82
Melting Point: 128-136°
Beilstein Reference: 3690144
Merck Reference: 14,7973
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013223
Vzorec:
C₅H₆Br₃N Teplota tavenia: 128…136 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013223 Číslo CAS: 39416-48-3 EINECS: 254-446-8 OSN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,7973 |