Chloro(dimethyl)(phenyl)silane 97+%, rods
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Chlorodimethylphenylsilane
A15638.06
A15638.14
A15638.22
A15638.06EA
68.19
EUR
A15638.06
A15638.14
A15638.22
Chloro(dimethyl)(phenyl)silane 97+%, rods
Chloro(dimethyl)(phenyl)silane
Purity: 97+%
CAS No.: 768-33-2
Molecular Formula: C8H11ClSi
Formula Weight: 170.72
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5090
Boiling Point: 192-193°
Beilstein Reference: 606292
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00000499
Vzorec:
C₈H₁₁ClSi Teplota varu: 192…193 °C Hustota: 1,032 Teplota vzplanutia: 72 °C (161 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000499 Číslo CAS: 768-33-2 EINECS: 212-193-0 OSN: 2987 ADR: 8,II |