Tlačiť
4-Chloropyridine hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloropyridinium chloride
A15628.06 A15628.14 A15628.22
A15628.06EA 33.33 EUR
A15628.06 A15628.14 A15628.22
4-Chloropyridine hydrochloride ≥98%
4-Chloropyridine hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 7379-35-3 Molecular Formula: C5H4ClN.HCl Formula Weight: 150.01 Flash Point: 198°(388°F) Odour: Weak pH: 2 Melting Point: ca 210° subl. Beilstein Reference: 3684904 MDL No.: MFCD00012829
Vzorec: C₅H₅Cl₂N
Teplota tavenia: ∼ 210 °C (subl.)
Teplota vzplanutia: 198 °C (388 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012829
Číslo CAS: 7379-35-3
EINECS: 230-946-1