Tlačiť
Methyl-5-nitro-2-furoate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15226.06 A15226.14
A15226.06EA 95.47 EUR
A15226.06 A15226.14
Methyl-5-nitro-2-furoate ≥97%
Methyl-5-nitro-2-furoate
Purity: 97% CAS No.: 1874-23-3 Molecular Formula: C6H5NO5 Formula Weight: 171.11 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 165132
Vzorec: C₆H₅NO₅
Teplota tavenia: 78…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051956
Číslo CAS: 1874-23-3