2-Chloroethyldimethylammonium chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15134.22
A15134.36
A15134.22EA
37.18
EUR
A15134.22
A15134.36
2-Chloroethyldimethylammonium chloride ≥98%
2-Chloroethyldimethylammonium chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 4584-46-7
Molecular Formula: ClCH2CH2N(CH3)2.HCl
Formula Weight: 144.05
Melting Point: 205-208°
Beilstein Reference: 3591234
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012516
Vzorec:
C₄H₁₁Cl₂N Teplota tavenia: 205…208 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012516 Číslo CAS: 4584-46-7 EINECS: 224-970-1 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |