2-Chloroethyldiethylammonium chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Diethylaminoethylchloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N,N-diethylammonium chloride
A15107.22
A15107.0E
A15107.36
A15107.22EA
32.21
EUR
A15107.22
A15107.0E
A15107.36
2-Chloroethyldiethylammonium chloride ≥98%
2-Chloroethyldiethylammonium chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 869-24-9
Molecular Formula: C6H15ClN.HCl
Formula Weight: 172.10
pH: 5
Melting Point: 206-210°
Beilstein Reference: 3591991
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00012519
Vzorec:
C₆H₁₅Cl₂N Teplota tavenia: 206…210 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012519 Číslo CAS: 869-24-9 EINECS: 212-786-4 OSN: 2928 ADR: 6.1,II |