2-Bromoterephthalic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14393.06
A14393.14
A14393.22
A14393.06EA
80.63
EUR
A14393.06
A14393.14
A14393.22
2-Bromoterephthalic acid ≥97%
2-Bromoterephthalic acid
Purity: 97%
CAS No.: 586-35-6
Molecular Formula: C8H5BrO4
Formula Weight: 245.03
Melting Point: 297-300°
Beilstein Reference: 2616163
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002403
Vzorec:
C₈H₅BrO₄ Teplota tavenia: 297…300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002403 Číslo CAS: 586-35-6 EINECS: 209-572-8 ADR: 6.1,III |