3-Picolyl chloride hydrochloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride, 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
A13279.06
A13279.14
A13279.06EA
42.92
EUR
A13279.06
A13279.14
3-Picolyl chloride hydrochloride ≥97%
3-Picolyl chloride hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 6959-48-4
Molecular Formula: C6H6ClN.HCl
Formula Weight: 164.04
pH: 3
Melting Point: 136-142°
Beilstein Reference: 3689156
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012818
Vzorec:
C₆H₇Cl₂N Teplota tavenia: 136…142 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012818 Číslo CAS: 6959-48-4 EINECS: 230-150-4 OSN: 3261 ADR: 8,III |