Tlačiť
4-Picolyl chloride hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12859.06 A12859.14 A12859.22
A12859.06EA 44.52 EUR
A12859.06 A12859.14 A12859.22
4-Picolyl chloride hydrochloride ≥98%
4-Picolyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₆H₇Cl₂N
Teplota tavenia: 166…171 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012826
Číslo CAS: 1822-51-1
EINECS: 217-350-7
OSN: 3261
ADR: 8,III