Ethyl-3-bromopropionate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Ethyl 3-bromopropanoate
A12402.14
A12402.22
A12402.36
AB148814.0025
A12402.14EA
63.38
EUR
A12402.14
A12402.22
A12402.36
ABCRAB148814.0025
Ethyl-3-bromopropionate ≥99%
Ethyl-3-bromopropionate
Purity: 99%
CAS No.: 539-74-2
Molecular Formula: BrCH2CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 181.03
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4520
Boiling Point: 67-71°/10mm
Beilstein Reference: 1700933
MDL No.: MFCD00000251
Vzorec:
C₅H₉BrO₂ Teplota varu: 67…71 °C (10 mmHg) Hustota: 1,416 Teplota vzplanutia: 79 °C (174 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000251 Číslo CAS: 539-74-2 EINECS: 208-724-0 |