2-Furoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Furan-2-carboxylic acid, 2-Furancarboxylic acid
A11454.22
A11454.36
A11454.22EA
42.06
EUR
A11454.22
A11454.36
2-Furoic acid ≥98%
2-Furoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 88-14-2
Molecular Formula: C5H4O3
Formula Weight: 112.08
Flash Point: 137°(278°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 230-232° subl.
Beilstein Reference: 110149
Merck Reference: 14,4307
MDL No.: MFCD00003238
Vzorec:
C₅H₄O₃ Mw: 112.08 Teplota varu: 230…232 °C (subl.) Teplota tavenia: 127…132 °C Teplota vzplanutia: 137 °C (278 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003238 Číslo CAS: 88-14-2 EINECS: 201-803-0 |