Tlačiť
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11013.06 A11013.14 A11013.22
A11013.06EA 59.68 EUR
A11013.06 A11013.14 A11013.22
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate ≥99%
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate
Purity: 99% CAS No.: 35895-70-6 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NCF3SO3 Formula Weight: 391.54 Melting Point: 112-115° Beilstein Reference: 4172978
Vzorec: C₁₇H₃₆F₃NO₃S
Mw: 391.54
Teplota tavenia: 112…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042585
Číslo CAS: 35895-70-6
EINECS: 252-783-5